Learn More
Cytiva Whatman™ Blotting-Papier, Gütegrad GB003
Verhindert eine Kontamination während der Transferschritte. Beim Whatman™ Blotting-Papier, Gütegrad GB003, werden dank der exakt zugeschnittenen Membranen Abweichungen zwischen den Blättern ausgeschlossen.
23.85 € - 940.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Als Membran-Gel-Stütze verwendetes Universalpapier |
---|---|
Format | Blatt |
Material | Reine Zellulose |
Dicke | 0,8 mm |
Güte | GB003 |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10508102
|
Cytiva
10426880 |
10 x 10 cm | 10 cm | 10 cm |
42.25 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11909257
|
Cytiva
10426892 |
58 x 60 cm | 58 cm | 60 cm |
467.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11979257
|
Cytiva
10427818 |
20 x 20 cm | 20 cm | 20 cm |
138.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11959257
|
Cytiva
10427812 |
15 x 20 cm | 15 cm | 20 cm |
108.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11949257
|
Cytiva
10427810 |
15 x 15 cm | 15 cm | 15 cm |
76.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11969257
|
Cytiva
10427813 |
16 x 18 cm | 16 cm | 18 cm |
105.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11989257
|
Cytiva
10427826 |
46 x 57 cm | 46 cm | 57 cm |
940.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12465292
|
Cytiva
10547922 |
20 x 25 cm | 20 cm | 25 cm |
69.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12425272
|
Cytiva
10427806 |
7 x 10 cm | 7 cm | 10 cm |
23.85 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10693321
|
Cytiva
10426890 |
30 x 60 cm | 30 cm | 60 cm |
157.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verhindert eine Kontamination während der Transferschritte.Beim Whatman™ Blotting-Papier, Gütegrad GB003, werden dank der exakt zugeschnittenen Membranen Abweichungen zwischen den Blättern ausgeschlossen.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Gewährleistet, dass während der Transferschritte keine Kontamination auftritt- Hergestellt und speziell getestet für Chromatographie und Blotting-Verfahren. Dies gewährleistet die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und die Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung, die wichtig sind, um saubere und gleichmäßige Transfers während des Blotting-Vorgangs zu erzielen
- Whatman 3MM Chr gilt als Industriestandard für Blotting-Verfahren
- Praktische Größenformate in Form von Bögen, die exakt auf die gängigsten Gel- und Transfermembrangrößen zugeschnitten sind. Erlaubt die sofortige Verwendung und verhindert Abweichungen von Blatt zu Blatt.
Spezifikation
Als Membran-Gel-Stütze verwendetes Universalpapier | |
Reine Zellulose | |
GB003 |
Blatt | |
0,8 mm |