Learn More
Cytiva Grad 603-Extraktionshülsen aus Cellulose
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen. Whatman™ Grade 603 Extraktionshülsen aus Zellulose sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und für die Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt
Marke: Cytiva 10350234
103.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen.Whatman™ Extraktionshülsen aus Zellulose Gütegrad 603 sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt.
Hülsen aus reiner Zellulose
- Aus reiner Baumwollzellulose
- Zur Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben oder zur Fettanalyse in der Lebensmittelbranche
- Die Hülsen in einfacher Stärke haben eine Wandstärke von etwa 1 mm
- Die Hülsen in doppelter Stärke haben eine Wandstärke von ∽2 mm
- Zur Extraktion bei hohen Temperaturen bis 550 °C (1022 °F). Auch geeignet für Lösungsmittel, die sich bei Zellulosehülsen nicht verwenden lassen
Spezifikation
25 Packungen | |
1.18 Zoll | |
Zellulose | |
Zum Analysieren von Fetten und Extrahieren organischer Verbindungen | |
3,1 in. | |
266 °F | |
Extraktionshülse |
603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich. | |
30 mm | |
1,5 mm | |
603 | |
80 mm | |
130 °C |