Learn More
Cytiva Grad 603-Extraktionshülsen aus Cellulose
Artikelnummer. 11333085
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
22 mm
22 mm
25 mm
2.6 cm
27 mm
28 mm
30 mm
3.3 cm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Länge (metrisch):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Wandstärke:
1,5 mm
2 mm
Unit Size:
25 Stück
Product Code. 11333085
Brand: Cytiva 10350242
Only null left
Add to basket
Add to basket
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen. Whatman™ Grade 603 Extraktionshülsen aus Zellulose sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und für die Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen.Whatman™ Extraktionshülsen aus Zellulose Gütegrad 603 sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt.
Hülsen aus reiner Zellulose
  • Aus reiner Baumwollzellulose
  • Zur Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben oder zur Fettanalyse in der Lebensmittelbranche
  • Die Hülsen in einfacher Stärke haben eine Wandstärke von etwa 1 mm
  • Die Hülsen in doppelter Stärke haben eine Wandstärke von ∽2 mm
Hülsen aus Borosilikatglas
  • Zur Extraktion bei hohen Temperaturen bis 550 °C (1022 °F). Auch geeignet für Lösungsmittel, die sich bei Zellulosehülsen nicht verwenden lassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 25 Packungen
Beschreibung 603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich.
Innendurchmesser (metrisch) 33 mm
Material Zellulose
Wandstärke 1,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Analysieren von Fetten und Extrahieren organischer Verbindungen
Güte 603
Länge (metrisch) 94 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 266 °F
Max. Temperatur (metrisch) 130 °C
Produkttyp Extraktionshülse