Learn More
Cytiva Grad 603-Extraktionshülsen aus Cellulose
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen. Whatman™ Grade 603 Extraktionshülsen aus Zellulose sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und für die Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt
Marke:  Cytiva 10350274
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11313095
  • 273.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen.Whatman™ Extraktionshülsen aus Zellulose Gütegrad 603 sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt.
Hülsen aus reiner Zellulose
  • Aus reiner Baumwollzellulose
  • Zur Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben oder zur Fettanalyse in der Lebensmittelbranche
  • Die Hülsen in einfacher Stärke haben eine Wandstärke von etwa 1 mm
  • Die Hülsen in doppelter Stärke haben eine Wandstärke von ∽2 mm
Hülsen aus Borosilikatglas
  • Zur Extraktion bei hohen Temperaturen bis 550 °C (1022 °F). Auch geeignet für Lösungsmittel, die sich bei Zellulosehülsen nicht verwenden lassen
Spezifikation
Spezifikation
25 Packungen
48 mm
2 mm
603
266 °F
6 μm
603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich.
Zellulose
Zum Analysieren von Fetten und Extrahieren organischer Verbindungen
200 mm
130 °C
Extraktionshülse