Learn More
Cytiva Grad 603-Extraktionshülsen aus Cellulose
Artikelnummer. 11303095
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
22 mm
22 mm
25 mm
2.6 cm
27 mm
28 mm
30 mm
3.3 cm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Länge (metrisch):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Wandstärke:
1,5 mm
2 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11303095
Marke: Cytiva 10350273
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen. Whatman™ Grade 603 Extraktionshülsen aus Zellulose sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und für die Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen.Whatman™ Extraktionshülsen aus Zellulose Gütegrad 603 sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt.
Hülsen aus reiner Zellulose
  • Aus reiner Baumwollzellulose
  • Zur Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben oder zur Fettanalyse in der Lebensmittelbranche
  • Die Hülsen in einfacher Stärke haben eine Wandstärke von etwa 1 mm
  • Die Hülsen in doppelter Stärke haben eine Wandstärke von ∽2 mm
Hülsen aus Borosilikatglas
  • Zur Extraktion bei hohen Temperaturen bis 550 °C (1022 °F). Auch geeignet für Lösungsmittel, die sich bei Zellulosehülsen nicht verwenden lassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 Packungen
Beschreibung 603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.88 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 48 mm
Material Zellulose
Wandstärke 2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Analysieren von Fetten und Extrahieren organischer Verbindungen
Güte 603
Länge (angloamerikanisch) 5,7 in.
Länge (metrisch) 145 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 266 °F
Max. Temperatur (metrisch) 130 °C
Produkttyp Extraktionshülse