Learn More
Cytiva Whatman™ -Chromatographiepapier, Gütegrad 17 Chr aus Cellulose
Artikelnummer. p-4781238
Click to view available options
Länge (metrisch):
22 cm
30 cm
57 cm
Breite (metrisch):
2,5 cm
46 cm
Format:
Bogen
Rolle
Packungsgröße:
1 PCS
100 Stück
Artikelnummer. 10622245
Marke: Cytiva 30178793
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die 17 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese.
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet. Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.
  • Auch weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Die 17 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese.
Abmessungen (L x B) 2,5 x 22 cm (0,98 x 8,66 Zoll)
Filmdicke 0,92 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein- und Nukleinsäure-Blotting, präparative Papierchromatographie und Elektrophorese
Format Bogen
Güte Gütegrad 17 Chr
Länge (angloamerikanisch) 8.66 in.
Material Zellulose
Breite (angloamerikanisch) 0,98 in.
Breite (metrisch) 2,5 cm
Flussrate 190 mm/30 min
Länge (metrisch) 22 cm