Learn More
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose
Artikelnummer. 10062131
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 m
21.3 cm
30 cm
58 cm
Breite (metrisch):
1 cm
3.0 cm
5.0 cm
10 cm
10.0 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Format:
Bogen
Rolle
Streifen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10062131
Marke: Cytiva 3001640
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ Gütegrad 1 Chr Zellulose-Chromatographiepapier ist ein 0.18 mm dickes Papier mit glatter Oberfläche und einer linearen Durchflussrate (Wasser) von 130 mm/30 Min.
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ Chr Cellulose Chromatographiepapier Gütegrad 1 hat eine glatte Oberfläche, ist 0,18 mm dickes Papier mit einer linearen Flussrate (Wasser) von 130 mm/30 min
18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet.
  • Weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
  • Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen.
Abmessungen (L x B) 3,0 cm x 100 m (1,18 in. x 328,0 ft.)
Filmdicke 0.18 mm
Ausführung Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine analytische Trennungen, Protein- und Nukleinsäure-Blots
Format Rolle
Güte Gütegrad 1 Chr
Länge (angloamerikanisch) 328.0 ft.
Material Hochwertige Baumwoll-Linters
Breite (angloamerikanisch) 1,18 in.
Breite (metrisch) 3.0 cm
Flussrate 130 mm/30 min
Länge (metrisch) 100 m