Learn More
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G
Artikelnummer. p-4533625
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23.8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Länge (metrisch):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Wandstärke:
1 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11363095
Marke: Cytiva 10371005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexibel konzipiert für den Einsatz in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme. Whatman™ Extraktionshülsen aus Glasmikrofaser eignen sich für Anwendungen wie die Analyse heißer und saurer Gase, Analyse von Pestizidrückständen, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln und Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
  • Temperaturbeständig bis 500 °C (932 °F)
  • Wandstärken von 1 – 1.5 mm
  • Anwendungen mit standardmäßigen Soxhlet-Glashülsen
  • 603G-Borosilikatglasfaserhülse mit anorganischem Bindemittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung GE Whatman 603G Borosilikatglasfaserhülsen mit anorganischem Bindemittel sind flexibel zur Verwendung in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.63 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Borosilikatglasfaser
Wandstärke 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Güte 603G.
Zur Verwendung mit (Geräte) Soxhlet-Extraktor
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Produkttyp Extraktionshülse