Learn More
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G
Flexibel konzipiert für den Einsatz in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme. Whatman™ Extraktionshülsen aus Glasmikrofaser eignen sich für Anwendungen wie die Analyse heißer und saurer Gase, Analyse von Pestizidrückständen, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln und Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Marke: Cytiva 10371007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis 500 °C (932 °F)
- Wandstärken von 1 – 1.5 mm
- Anwendungen mit standardmäßigen Soxhlet-Glashülsen
- 603G-Borosilikatglasfaserhülse mit anorganischem Bindemittel
Spezifikation
GE Whatman 603G Borosilikatglasfaserhülsen mit anorganischem Bindemittel sind flexibel zur Verwendung in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme. | |
19 mm | |
1 mm | |
603G. | |
3,54 in. | |
500 °C |
0.74 Zoll | |
Borosilikatglasfaser | |
Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen. | |
Soxhlet-Extraktor | |
90 mm | |
Extraktionshülse |