Learn More
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23.8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Länge (metrisch):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Wandstärke:
1 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis 500 °C (932 °F)
- Wandstärken von 1 – 1.5 mm
- Anwendungen mit standardmäßigen Soxhlet-Glashülsen
- 603G-Borosilikatglasfaserhülse mit anorganischem Bindemittel
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | GE Whatman 603G Borosilikatglasfaserhülsen mit anorganischem Bindemittel sind flexibel zur Verwendung in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.3 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Material | Borosilikatglasfaser |
| Wandstärke | 1.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen. |
| Güte | 603G. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Soxhlet-Extraktor |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Mehr anzeigen |