Learn More
Cytiva Gel-Blotting-Papier, Klasse GB003
Das dicke Papier eignet sich optimal für die Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaquelifts und Western Blots
26.25 € - 53.30 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaque-Lifts und Western-Blots |
---|---|
Material | Zellulose |
Güte | GB003 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12415272
|
Cytiva
10427805 |
150 mm | 100 mm |
53.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10646294
|
Cytiva
10427804 |
140 mm | 110 mm |
26.25 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hohe Saugfähigkeit
- Reine Zellulose
- Keine Kontamination während der Übertragung
- Für Chromatographie- und Blotting-Verfahren
Spezifikation
Geeignet für Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaque-Lifts und Western-Blots | |
Zellulose | |
GB003 |