Learn More
Cytiva GD/X 13 und 25 mm-Einweg-Spritzenvorsatzfilter – Polytetrafluoroethylen (PTFE)
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X Spritzenfilter aus PTFE sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
525.00 € - 3255.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | PTFE |
Gehäusematerial | Pigmentfreies Polypropylen (PP) |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Art des Auslasses | Männlicher Luer-Anschluss |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11360314
|
Cytiva
6875-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 1500 Stück/Packung |
3200.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11324774
|
Cytiva
6874-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 150 Stück/Packung |
535.00 €
150 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11334774
|
Cytiva
6874-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 150 Stück/Packung |
525.00 €
150 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11344774
|
Cytiva
6874-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 150 Stück/Packung |
555.00 €
150 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11354774
|
Cytiva
6874-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 150 Stück/Packung |
555.00 €
150 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11390314
|
Cytiva
6875-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 1500 Stück/Packung |
3185.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11370324
|
Cytiva
6875-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 1500 Stück/Packung |
3255.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11364774
|
Cytiva
6875-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 1500 Stück/Packung |
3255.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Hergestellt aus einem Gehäuse aus Polypropylen mit Vorfiltrationsstapel aus Whatman GMF 150 (abgestufte Dichte) und GF/F-Glasmikrofaser-Vorsatzfiltern. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran verursacht wird.- Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltration
- Weiblicher Luer-Lock™-Einlass, männlicher Luer-Slip-Anschluss
- Durchfluss sollte vom Einlass eintreten
- Autoklavierbar bei 121 °C (250°F) und 15 psi für 20 min
- Maximale Temperatur 131 °C (267 °F), Filtrationsfläche: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Druckbegrenzung: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
- Alle Materialien sind biologisch sicher und erfüllen die Anforderungen der USP Klasse VI
- Vorfiltrationsmedium: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μμm GF/F 0.7 μm
- Einwegfiltrationsgeräte bieten Arbeitsersparnis und gewährleisten gleichzeitig gleichbleibende Filterleistung
- Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffgehalt
- Geeignet für die Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung
Nichtsterile GD/X-Filter sind in zwei Durchmessern lieferbar: 13 und 25 mm mit drei Porengrößen: 0.2 μ, 0.45 und 5 μm
Bestellinformation
Jede Einheit wird mit einem Satz Vorfilter der Typen Whatman Multigrade GMF 150 (10:1 μm) und Gütegrad GF/F 0.7 μm geliefert.
Spezifikation
Ja | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
≤10 ml |
PTFE | |
Weiblicher Luer-Lock | |
100 % Borosilikatglas FiberGMF 150 10 μm:1 μmGF/F 0,7 μm | |
21,6 x 29,8 mm |