Learn More
Cytiva GD/X 13 und 25 mm-Einweg-Spritzenvorsatzfilter – Nylon (NYL)
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X Spritzenfilter aus Nylon sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
Marke: Cytiva 6870-2550
554.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42000kg
Beschreibung
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter.Whatman™ GD/X Nylon-Spritzenfilter sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
Hergestellt aus einem Gehäuse aus Polypropylen mit Vorfiltrationsstapel aus Whatman GMF 150 (abgestufte Dichte) und GF/F-Glasmikrofaser-Vorsatzfiltern. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran verursacht wird.- Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltration
- Weiblicher Luer-Lock™-Einlass, männlicher Luer-Slip-Anschluss
- Durchfluss sollte vom Einlass eintreten
- Autoklavierbar bei 121 °C (250°F) und 15 psi für 20 min
- Maximale Temperatur 131 °C (267 °F), Filtrationsfläche: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Druckbegrenzung: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
- Alle Materialien sind biologisch sicher und erfüllen die Anforderungen der USP Klasse VI
- Vorfiltrationsmedium: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μμm GF/F 0.7 μm
- Einwegfiltrationsgeräte bieten Arbeitsersparnis und gewährleisten gleichzeitig gleichbleibende Filterleistung
- Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffgehalt
- Geeignet für die Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung
Nichtsterile GD/X-Filter sind in zwei Durchmessern lieferbar: 13 und 25 mm mit drei Porengrößen: 0.2 μ, 0.45 und 5 μm
Bestellinformation
Jede Einheit wird mit einem Satz Vorfilter der Typen Whatman Multigrade GMF 150 (10:1 μm) und Gütegrad GF/F 0.7 μm geliefert.
Spezifikation
GD/X 25 mm Spritzenfilter, Nylon-Filtrationsmedium, 5,0 μm (150 Stück) | |
Nylon | |
4,6 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
5,2 bar (75 psi) | |
≤10 ml | |
25 mm |
Ja | |
5,0 μm | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
150 Stück/Packung | |
100 % Borosilikatglas FiberGMF 150 10 μm:1 μmGF/F 0,7 μm | |
150/Packung | |
21,6 x 29,8 mm |