Learn More
Cytiva Chromatography Papers - Grade 2727: Blatt
Zur Trennung sehr großer Stoffmengen
700.00 € - 715.00 €
Spezifikation
Flussrate | 180 mm/30 min |
---|---|
Filmdicke | 1.4 mm |
Format | Bogen |
Material | Zellulose |
Produktcode | Marke | Flussrate | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11398884
|
Cytiva
10382581 |
180 mm/30 min | 19.05 cm | Zur Trennung sehr großer Stoffmengen | 19.05 cm |
700.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11308894
|
Cytiva
10382562 |
180 mm/30 min | 60 cm | Protein- und Nukleinsäure-Blotting, Trennung sehr großer Mengen an Substanz | 58 cm |
715.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Dicke: 1.40 mm
Flussrate: 180 mm/30 min
Spezifikation
180 mm/30 min | |
1.4 mm | |
Bogen | |
Zellulose |