Learn More
Cytiva Chromatography Papers - Grade 2727: Blatt
Click to view available options
Länge (metrisch):
19.05 cm
60 cm
Breite (metrisch):
19.05 cm
58 cm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
Dicke: 1.40 mm
Flussrate: 180 mm/30 min
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 60 x 58 cm (23.6 x 22.8 Zoll) |
| Filmdicke | 1.4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protein- und Nukleinsäure-Blotting, Trennung sehr großer Mengen an Substanz |
| Format | Bogen |
| Güte | 2727 |
| Länge (angloamerikanisch) | 23.6 Zoll |
| Material | Zellulose |
| Breite (angloamerikanisch) | 22.8 Zoll |
| Breite (metrisch) | 58 cm |
| Flussrate | 180 mm/30 min |
| Mehr anzeigen |