Learn More
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen, hohe Leistung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
Marke: Cytiva 2800-280
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16450kg
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
- Zum Einsatz in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Extraktionsstudien, einschließlich Lipid- und Pestizidanalysen in Lebensmittel- und Bodenproben
- Geeignet für Temperaturen bis zu 120 °C (248 °F)
- Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
- Die Wandstärke der Standardhülsen beträgt 1 mm, was unterschiedliche Anwendungen ermöglicht
Spezifikation
25 Packungen | |
28 mm | |
1 mm | |
Soxhlet-Extraktor | |
248 °F | |
10μ m |
Die Whatman Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose von GE gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Verwendet in der Luft- und Abgasanalyse. | |
Zellulose | |
Luft- und Abgasanalyse | |
100 mm | |
120 °C | |
Extraktionshülse |