Learn More
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen, hohe Leistung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
Marke: Cytiva 2800-373
141.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
- Zum Einsatz in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Extraktionsstudien, einschließlich Lipid- und Pestizidanalysen in Lebensmittel- und Bodenproben
- Geeignet für Temperaturen bis zu 120 °C (248 °F)
- Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
- Die Wandstärke der Standardhülsen beträgt 1 mm, was unterschiedliche Anwendungen ermöglicht
Spezifikation
25 Packungen | |
37 mm | |
1 mm | |
Soxhlet-Extraktor | |
120 °C |
Die Whatman Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose von GE gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Verwendet in der Luft- und Abgasanalyse. | |
Zellulose | |
Luft- und Abgasanalyse | |
130 mm | |
Extraktionshülse |