Learn More
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen, hohe Leistung
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Länge (metrisch):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
- Zum Einsatz in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Extraktionsstudien, einschließlich Lipid- und Pestizidanalysen in Lebensmittel- und Bodenproben
- Geeignet für Temperaturen bis zu 120 °C (248 °F)
- Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
- Die Wandstärke beträgt 2 mm, was unterschiedliche Anwendungen ermöglicht
- Doppelte Stärke für mehr Festigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 Packungen |
| Beschreibung | Die Whatman Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose von GE gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Verwendet in der Luft- und Abgasanalyse. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Zellulose |
| Wandstärke | 2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luft- und Abgasanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Soxhlet-Extraktor |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Partikelretention | 6 μm |
| Mehr anzeigen |