Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Zur Vorbereitung einer flüssigen Szintillationsmischung für Messungen mit Szintillationszählern. Whatman™ Membranen aus Celluloseacetat sind hochbeständig gegen Wärme und eignen sich zur Filterung heißer Flüssigkeiten und Gase.
Marke:  Cytiva 10404170
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11385354
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
  • Geringe Proteinbindungsfähigkeit
  • Hydrophil
  • Verbesserte Lösungsmittel- und Wärmebeständigkeit
  • Geeignet für Flüssigkeiten und Gase bis 180 °C
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Integrität
Zur Filtration wässriger oder alkoholischer Lösungsmittel und Gase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Celluloseacetat
Steril
Hydrophil
100Pack
0,2 μm
26 s/100 ml/12.5 cm2
OE 66
47 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Celluloseacetat-Membranen > Pore Size: 0.2 μm, Diameter: 47 mm, OE 66, Sterile