Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Zur Vorbereitung einer flüssigen Szintillationsmischung für Messungen mit Szintillationszählern. Whatman™ Membranen aus Celluloseacetat sind hochbeständig gegen Wärme und eignen sich zur Filterung heißer Flüssigkeiten und Gase.
Marke:  Cytiva 7001-0004
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11364814
  • 204.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
  • Low protein binding capacity
  • Hydrophilic
  • Improved solvent resistance and heat resistance
  • Can be used for liquids or gases up to 180°C
  • Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Celluloseacetat
Non-sterile
WCA
ST 69
1.8 in.
0.2μ m
100 ml/26 s
Hydrophilic
100/Pk.
47 mm
Name des Produkts
Cytiva Celluloseacetat-Membranen > Pore Size: 0.2 μm, Diameter: 47 mm, ST 69, Non-sterile