Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Zur Vorbereitung einer flüssigen Szintillationsmischung für Messungen mit Szintillationszählern. Whatman™ Membranen aus Celluloseacetat sind hochbeständig gegen Wärme und eignen sich zur Filterung heißer Flüssigkeiten und Gase.
Marke:  Cytiva 10404126
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11355354
  • 493.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
  • Geringe Proteinbindungsfähigkeit
  • Hydrophil
  • Verbesserte Lösungsmittel- und Wärmebeständigkeit
  • Geeignet für Flüssigkeiten und Gase bis 180 °C
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Integrität
Zur Filtration wässriger oder alkoholischer Lösungsmittel und Gase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Celluloseacetat
Unsteril
Hydrophil
50/Packung
0,2 μm
26 s/100 ml/12.5 cm2
OE 66
110 mm