Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Zur Vorbereitung einer flüssigen Szintillationsmischung für Messungen mit Szintillationszählern. Whatman™ Membranen aus Celluloseacetat sind hochbeständig gegen Wärme und eignen sich zur Filterung heißer Flüssigkeiten und Gase.
Marke:  Cytiva 10404014
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11349024
  • 217.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
  • Geringe Proteinbindungsfähigkeit
  • Hydrophil
  • Verbesserte Lösungsmittel- und Wärmebeständigkeit
  • Geeignet für Flüssigkeiten und Gase bis 180 °C
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Integrität
Zur Filtration wässriger oder alkoholischer Lösungsmittel und Gase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Celluloseacetat
Unsteril
Hydrophil
100Pack
0,45 μm
12 s/100 ml/12.5cm2
OE 67
50 mm
Name des Produkts
Cytiva Celluloseacetat-Membranen > Typ:OE-67; Porengröße:0,45 μm; Durchmesser:50mm