Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Artikelnummer. 11345354
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0.2μ m
0,45 μm
0.8μm
1,2 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membrantyp:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11345354
Marke: Cytiva 10404114
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Vorbereitung einer flüssigen Szintillationsmischung für Messungen mit Szintillationszählern. Whatman™ Membranen aus Celluloseacetat sind hochbeständig gegen Wärme und eignen sich zur Filterung heißer Flüssigkeiten und Gase.
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
  • Geringe Proteinbindungsfähigkeit
  • Hydrophil
  • Verbesserte Lösungsmittel- und Wärmebeständigkeit
  • Geeignet für Flüssigkeiten und Gase bis 180 °C
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Integrität
Zur Filtration wässriger oder alkoholischer Lösungsmittel und Gase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Celluloseacetat
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 26 s/100 ml/12.5 cm2
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp OE 66
Anzahl pro Packung 100Pack
Durchmesser (metrisch) 50 mm