Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Artikelnummer. 11344814
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0.2μ m
0,45 μm
0.8μm
1,2 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membrantyp:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11344814
Marke: Cytiva 70000002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Vorbereitung einer flüssigen Szintillationsmischung für Messungen mit Szintillationszählern. Whatman™ Membranen aus Celluloseacetat sind hochbeständig gegen Wärme und eignen sich zur Filterung heißer Flüssigkeiten und Gase.
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
  • Low protein binding capacity
  • Hydrophilic
  • Improved solvent resistance and heat resistance
  • Can be used for liquids or gases up to 180°C
  • Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Cellulose Acetate
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Nicht steril
Flussrate 12 sec./100 mL/12.5 cm2
Güte WCA
Hydrophobizität Hydrophilic
Membrantyp ST 69
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Durchmesser (metrisch) 25 mm