Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Zur Vorbereitung einer flüssigen Szintillationsmischung für Messungen mit Szintillationszählern. Whatman™ Membranen aus Celluloseacetat sind hochbeständig gegen Wärme und eignen sich zur Filterung heißer Flüssigkeiten und Gase.
Marke: Cytiva 10404112
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
- Geringe Proteinbindungsfähigkeit
- Hydrophil
- Verbesserte Lösungsmittel- und Wärmebeständigkeit
- Geeignet für Flüssigkeiten und Gase bis 180 °C
- Mit allen Verfahren sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Integrität
Zur Filtration wässriger oder alkoholischer Lösungsmittel und Gase
Spezifikation
Membranfilter | |
Celluloseacetat | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
47 mm |
Celluloseacetat | |
0,2 μm | |
26 s/100 ml/12.5 cm2 | |
OE 66 | |
Membranfilterscheiben | |
47 mm |