Learn More
Cytiva Celluloseacetat-Membranen
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0.2μ m
0,45 μm
0.8μm
1,2 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Membrantyp:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Bereitet flüssigen Szintillationscocktail für Szintillationszähler-Messungen vor.Whatman™ Celluloseacetat-Membranen sind sehr hitzebeständig und können heiße Flüssigkeiten und heiße Gase filtern.
- Geringe Proteinbindungsfähigkeit
- Hydrophil
- Verbesserte Lösungsmittel- und Wärmebeständigkeit
- Geeignet für Flüssigkeiten und Gase bis 180 °C
- Mit allen Verfahren sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Integrität
Zur Filtration wässriger oder alkoholischer Lösungsmittel und Gase
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Celluloseacetat |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 12 s/100 ml/12.5cm2 |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Membrantyp | OE 67 |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |