Learn More
QIAGEN QIAcard Bloodstain
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. 4 Probenbereiche pro Karte.
- Non-Indicating und Non-FTA-behandelte Karte für die Entnahme und kurzfristige Handhabung von Proben.
- Im Gegensatz zu FTA Karten sind die Bloodstain Karten nicht mit einem chemischen Schutzcocktail beschichtet, und es besteht ein Abbau- und Beschädigungsrisiko für die DNA.
- Bequemer Transport von Blut und Körperflüssigkeiten. Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Karte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gewinnung und Transport von Blut und Körperflüssigkeiten |
| Menge | 100/Packung |
| Probenvolumen | 125 μl pro Probenbereich |