Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Fungieren bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern auch als Vorfilter. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Gütegrad GF/D gewährleisten einen effizienten Schutz der Membran, insbesondere bei Flüssigszintillationszählungen.
Marke:  Cytiva 1823-150
93.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11320604
  • 128.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Funktioniert als Vorfilter bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern.Whatman™ bindemittelfreie Vorfilter aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad GF/D, bieten einen effizienten Membranschutz, insbesondere bei der Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
  • Dick und mit hoher Beladekapazität 
  • In Kombination mit GF/B als Vorsatzfilter verwendbar.
  • Passt in fast alle Filterhalter
  • Nominales Partikelrückhaltevermögen von 2.7 μm
  • Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
GE Whatman Feinmembranfilter Gütegrad GF/D sind dick und bieten eine gute Tragfähigkeit.GF/D kann bei Verwendung mit GF/B auch als Vorfilter verwendet werden; ist in vielen Größen erhältlich und passt in die meisten Filterhalter.
Borosilikatglas
2,6 s/100 ml/in.2
Gütegrad GF/D
Scheibe
500 °C
675 μm
681l/min
150 mm
121 g/m2
Scheibe
2,7 μm
Sehr geeignet für Anwendungen mit Luftfiltration und für gravimetrische Analysen flüchtiger Materialien, bei denen eine Entzündung möglich ist; aufgrund des geringen Widerstands Empfehlung für Flüssigkeitsfluss und hohe Partikelbelastbarkeit.
25Pack
932 °F
0.02 Zoll
Vorfilter
5,9 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.