Learn More
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier
Die Beschichtung mit einer undurchdringlichen Schicht aus Polyethylen verhindert, dass Flüssigkeiten an die Arbeitsfläche gelangen. Whatman™ Benchkote™ saugfähiges Laborpapier kann mit Desinfektionsmittel gesättigt werden.
Marke:  Cytiva 2300-917
158.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11353195
  • 228.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Minimieren von Chaos und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten.Whatman™ Benchkote Material hat eine hochwertige, glatte, saugfähige Laborpapierschicht, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt.Eine zweite laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
  • Stark: Benchkote Oberflächenschutz ist im trockenen und nassen Zustand stark und zugfest
  • Einfache Handhabung: Glatte weiße Oberfläche kann mit Tinte oder Bleistift beschriftet werden und liegt flach auf
  • Sauber: Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel, um Tische bei Gegenwart von Pathogenen und anderen Bakterien zu schützen.
  • Wegwerfbar: Benchkote-Papier kann nach Gebrauch verbrannt werden
  • Sichere Verbrennung Die Polyethylen-Schicht wird bei der Verbrennung schnell verbraucht und schmilzt oder tropft nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
460 mm
460 x 570 mm
0,22 mm
Polyethylen
570 mm
Polyethylen
100 Blatt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier > B x L: 460 mm x 570 mm; Blatt; 100 St.