Learn More
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier
Minimieren Sie Verschmutzungen und Kontamination beim Verschütten. Das Whatman™ Benchkote Material hat eine qualitativ hochwertige, glatte, saugfähige Schicht aus Laborpapier, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt. Eine zweite laminierte Schicht aus Polyethylen verhindert, dass Flüssigkeiten auf die Arbeitsfläche gelangen.
Marke:  Cytiva 2300-731
215.98 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11380664
  • 287.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Minimieren von Chaos und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten. Whatman™ Benchkote Material hat eine hochwertige, glatte, saugfähige Laborpapierschicht, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt. Eine zweite laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
  • Stark: Benchkote Oberflächenschutz ist im trockenen und nassen Zustand stark und zugfest
  • Einfache Handhabung: Glatte weiße Oberfläche kann mit Tinte oder Bleistift beschriftet werden und liegt flach auf
  • Sauber: Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel, um Tische bei Gegenwart von Pathogenen und anderen Bakterien zu schützen.
  • Wegwerfbar: Benchkote-Papier kann nach Gebrauch verbrannt werden
  • Sichere Verbrennung Die Polyethylen-Schicht wird bei der Verbrennung schnell verbraucht und schmilzt oder tropft nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
750 ml/m2
460 mm
50 m
Geeignet für Sättigung mit Desinfektionsmittel
Polyethylen
18 in.
164 ft.
18 x 164 ft. (460 x 50 m)
1 Stück
Name des Produkts
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier > B x L:460 mm x 50 m; Rolle