Läs mer
Cytiva X50 BENCHKOTE PAD 46X57CM
Produktkod. 13484547
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Abmessungen (L x B):
460 x 570 mm
Förpackningsstorlek:
50 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13484547
Brand: Cytiva 2300594
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Minimieren von Chaos und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten. Whatman™ Benchkote Material hat eine hochwertige, glatte, saugfähige Laborpapierschicht, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt. Eine zweite laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
  • Stark: Benchkote Oberflächenschutz ist im trockenen und nassen Zustand stark und zugfest
  • Einfache Handhabung: Glatte weiße Oberfläche kann mit Tinte oder Bleistift beschriftet werden und liegt flach auf
  • Sauber: Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel, um Tische bei Gegenwart von Pathogenen und anderen Bakterien zu schützen.
  • Wegwerfbar: Benchkote-Papier kann nach Gebrauch verbrannt werden
  • Sichere Verbrennung Die Polyethylen-Schicht wird bei der Verbrennung schnell verbraucht und schmilzt oder tropft nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Oberflächenschutz
Material Polyethylen
Länge (angloamerikanisch) 22.5 Zoll
Länge (metrisch) 460 mm
Breite (angloamerikanisch) 18 Zoll
Breite (metrisch) 570 mm
Abmessungen (L x B) 460 x 570 mm
Trägermaterial Polyethylen
Dicke 0.22 mm
Menge 50 Pads
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.