Learn More
Cytiva Nuclepore™ Kernspurmembranen aus Polycarbonat, 47 mm
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße. Whatman™ Nuclepore™ hydrophile 47 mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
99.15 € - 369.00 €
Spezifikation
Material | Nucleopore Polycarbonat |
---|---|
Flussrate | Hoch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie |
Hydrophobizität | Hydrophil |
Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11378974
|
Cytiva
111101 |
0,015 μm | N/A | ||||||
11332895
|
Cytiva
111103 |
0,05 μm | N/A | ||||||
11388974
|
Cytiva
111104 |
0,08 μm | N/A | ||||||
11398974
|
Cytiva
111105 |
0,1 μm | N/A | ||||||
11342895
|
Cytiva
111106 |
0,2 μm | N/A | ||||||
11352895
|
Cytiva
111107 |
0,4 μm | N/A | ||||||
11308984
|
Cytiva
111108 |
0,6 μm | N/A | ||||||
11362895
|
Cytiva
111109 |
0,8 μm | N/A | ||||||
11372895
|
Cytiva
111110 |
1,0 μm | N/A | ||||||
11382895
|
Cytiva
111111 |
2 μm | N/A | ||||||
11392895
|
Cytiva
111112 |
3 μm | N/A | ||||||
11302905
|
Cytiva
111113 |
5 μm | N/A | ||||||
11328984
|
Cytiva
111114 |
8 μm | N/A | ||||||
11312905
|
Cytiva
111115 |
10 μm | N/A | ||||||
11318984
|
Cytiva
111116 |
12 μm | N/A | ||||||
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße.Whatman™ Nuclepore™ hydrophile 47mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.- Das sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Nucleopore Polycarbonat | |
Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie | |
47 mm |
Hoch | |
Hydrophil |