Learn More
Cytiva 31ET Chr Chromatographiepapier
Artikelnummer. p-3491045
Click to view available options
Format:
1000 Bögen
Bogen
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 11378904
Marke: Cytiva 3031915
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
  • Übliche Dicke: 0.50 mm
  • Typischer linearer Durchfluss: 225 mm/30 min
  • Weiche Oberfläche
  • Hauptanwendung bei der Elektrophorese großer Moleküle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 31 ET Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein extrem schnelles 0.50-mm-Papier für die Elektrophorese großer Moleküle.
Abmessungen (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in.)
Filmdicke 0.5 mm
Ausführung Weich
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese großer Moleküle
Format Bogen
Güte Gütegrad 31 ET Chr
Material Zellulose
Breite (angloamerikanisch) 18,1 in.
Breite (metrisch) 46 cm
Flussrate 225 mm/30 min
Länge (metrisch) 57 cm