Learn More
Cytiva 30 mm SPARTAN™ HPLC-zertifizierte Spritzenfilter mit Luer-Slip-Auslass
Gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse für die Filtration organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Whatman™ Spartan™ Zertifizierte 30 mm-Spritzenfilter für HPLC mit Luer-Anschluss sind beständig gegen herkömmliche HPLC-Lösungsmittel und haben einen sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen, die sonst die Analyse beeinflussen könnten.
Marke: Cytiva 10462960
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31700kg
Beschreibung
Gebrauchsfertige Filtereinheit mit einer hydrophilen, proteinarmen Membran aus regenerierter Cellulose in einem Gehäuse aus Polycarbonat. Geprüft und zertifiziert auf die Abwesenheit von UV-absorbierenden Substanzen bei Wellenlängen von 210 und254 nm mit Wasser, Methanol und Acetonitril.Eigenschaften
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen wässrigen und organischen HPLC-Lösungsmitteln
- Niedriges Totvolumen (< 10 μl)
Vorteile
- Vielseitig— Für alle Anwendungen einsetzbar, die eine chemisch resistente hydrophile, proteinarme Membran erfordern.
- Dokumentierte Qualität und chargenübergreifende Konsistenz garantieren reproduzierbare Ergebnisse
- Der Mini-Tip Auslass eignet sich ideal zum Filtern in sehr kleine Probenflaschen
- Für Aufreinigungen von wässrigen und organischen Lösungen
- Filtrierung von Protein-Lösungen
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
5,7 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Slip | |
Spritzenfilter |
0,2 μm | |
Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen | |
Weiblicher Luer-Lock | |
50/Pckg. | |
30 mm |