Learn More
Cytiva Whatman™ 3 μm Porengröße (ME 29) Membranen aus Mischzelluloseester
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 29
- Filter Type: Plain
- Pore Size: 3 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Bubble Point: 1.3 bar
- Flow Rate: 1.2 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | MCE |
| Material (Membran) | ME 29 |
| Porengröße | 3 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 1.2 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration, Zytologie, Luftüberwachung, wässrige HPLC-Proben, biologische Assays |
| Gasflussrate | 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar) |
| Oberflächentyp | Plain |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- ||Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose