Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Nasswischtücher
Verwenden Sie Polytex™ Feuchttücher von ZVG Zellstoff Vertrieb™ für alle Ihre Nasswisch-Hygieneanforderungen. Sie sind eine saubere und wirtschaftliche Alternative für eine Vielzahl von Anwendungen.
56.07 € - 66.99 €
Spezifikation
Produkttyp | Feuchte Wischtücher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Extinktion | Hoch |
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für zahlreiche Anwendungen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10406671
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10171-00 |
40 x 32 cm |
66.99 €
420 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10299831
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11165-00 |
190 m x 32 cm |
56.07 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Lösungsmittelresistent und waschbar
- 100 % Polypropylen, blau
- Auf einer Rolle oder einem Stapel
- Robust und fusselfrei
Spezifikation
Feuchte Wischtücher | |
Hoch | |
Für zahlreiche Anwendungen |
Polypropylen | |
Blau |