Learn More
Invitrogen™ West-Nil-Virus-Hülle, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15256439
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15256439
Marke: Invitrogen™ PEP0222
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
West-Nil-Virus-Hülle synthetisches Peptid, PEP-0222, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe der Mitte des WNV-Hüllproteins überein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezies Virus
Reinigungsverfahren gereinigt
Gebräuchliche Bezeichnung West-Nil-Virus-Hülle
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS