Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Mikrotiterplatten Waschgerät
Dieses anwenderfreundliche Mikrotiterplatten Waschgerät für routinemäßige ELISA-Anwendungen gewährleistet eine zuverlässige Reinigung von 96-Well Platten.
6210.00 € - 6280.00 €
Spezifikation
Genauigkeit < 5 % bei 300 μl
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Anschlüsse USB
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche 1
Flaschen 2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11708016
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5165000
Wellwash 1 x 8
6210.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15174725
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5165040
Wellwash 1x12
6280.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Waschen Sie 96-Well-Platten zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Wellwash™, einem anwenderfreundlichen und zuverlässigen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Anwendungen. Das Waschgerät ist mit einer grafischen Anwenderoberfläche, verschiedenen Sprachversionen und einem USB-Anschluss für optimale Anwenderfreundlichkeit und hervorragenden Komfort ausgestattet.
Nutzen Sie unseren eGuide, um zu sehen, wie unser komplettes ELISA-Portfolio Ihre ELISA-Arbeitsabläufe vereinfachen kann.
Merkmale:
  • Großes, klares Farbdisplay und Tastenfeld gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
  • Anwenderoberfläche ist logisch und intuitiv aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Protokollprogrammierung
  • Anwenderfreundliche Software erfordert nur minimale Schulung und gewährleistet einen schnellen Einstieg
  • Druckfreie Flaschen sind sicher zu verwenden
  • Flüssigkeitsstandsensoren in Wasch- und Abfallflaschen sorgen für sichere Durchläufe
  • Automatische Vorspülfunktion gewährleistet sichere Leistung
  • Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiösen Materials
  • Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist oder nicht
  • Wellwash dient zum effektiven Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus Wells
  • Geringe Restvolumen gewährleisten eine optimale Waschleistung und zuverlässige Assay-Ergebnisse
Lieferumfang:
1 Waschflasche (2 l), 1 Abfallflasche (2 l), 1 Waschkopf (8 l), Aerosolabdeckung
Empfohlen für:
ELISA-basierte Assays
Garantie: 1 Jahr
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wellwash™ Mikrotiterplatten Waschgerät