Learn More
Thermo Scientific™ Wellcolex™ Color Salmonella Latex-Agglutinationstest
Sparen Sie mit diesem benutzerfreundlichen und kostengünstigen Latex-Agglutinationstest für die schnelle und genaue Identifizierung von Salmonella bis zu zwei Tage Zeit gegenüber herkömmlichen Screeningmethoden.
520.00 € - 965.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Beschreibung | Wellcolex Colour Salmonella Kit |
CE-Zeichen | Ja |
Nachweisbare Analyten | Salmonella aus Selenitbouillon und festen Kulturmedien |
Typ | Salmonellen-Zelltest-Kit |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13265639
|
Thermo Scientific™
R30858302 |
Wellcolex Colour Salmonella Kit | 200 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
965.00 €
200 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11954042
|
Thermo Scientific™
R30858301 |
Wellcolex Colour Salmonella Kit | 50 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
520.00 €
50 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Wellcolex™ Color Salmonella bietet ein einfaches, schnelles qualitatives Latextestverfahren für das Screening, den Nachweis und die präsumtive Serogruppenidentifizierung von Salmonellen aus Selenite F-Bouillon und auf festen Medien. Der Wellcolex Color Salmonellen-Test wurde unter CLIA als hochkomplex eingestuft.
Verwenden Sie diesen schnellen Latex-Agglutinationstest für den Nachweis und die präsumtive Serogruppierung von Salmonella direkt aus der Selenit-Bouillon und/oder von festen Kulturmedien. Wellcolex Color Salmonella kann auch für die präsumtive Identifizierung der Salmonella-Serogruppen A, B, C, D, E und G und des Vi-Antigens mit nur zwei Reagenzien verwendet werden.- Erkennt die wichtigsten Gruppen von Salmonella
- Mit moderner Farbtechnologie für eindeutige, leicht ablesbare Identifizierung der Serogruppe und/oder Spezies
- Präzise und zuverlässige Ergebnisse in weniger als drei Minuten
- Schließt bei der Verwendung als primäre Kultur-Screeningmethode negative Proben rasch aus
In Gegenwart eines homologen Antigens agglutiniert eine der Farben in der Mischung und die Identität des Antigens wird durch die Farbe der aggregierten Partikel angezeigt, indem sich die Hintergrundfarbe kontrastierend ändert. Jede Kombination lässt sich leicht von den anderen Möglichkeiten und einem negativen Ergebnis unterscheiden, bei dem die Partikel in der gleichmäßig grau-braunen Suspension verbleiben, sowie von gelegentlichen unspezifischen Ergebnissen, bei denen alle Partikel zu einem grau-braunen Aggregat vor einem klaren Hintergrund agglutinieren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Salmonellen-Zelltest-Kit | |
Salmonella |
Wellcolex Colour Salmonella Kit | |
Salmonella aus Selenitbouillon und festen Kulturmedien | |
Gruppe A, B, C, D, E und G |