Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Stützgestelle für UltiMate™ Autosampler und Säulenkammern
Artikelnummer. p-6170175 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Haltegestell für Deepwell-Platten, 34 bis 46 mm hoch, für alle WPS-3000 Varianten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13472018
Marke: Thermo Scientific™ 6820.4079
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stützgestelle für Mikrotiterplatten für UltiMate™ Autosampler und Säulenkammern sind für die Verwendung mit ACC- und WPS-3000 Autosamplern vorgesehen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Dionex™ Mikrotiterplattenhalter für UltiMate™ Autosampler und Säulenkammern mit ACC- und WPS-3000 Autosamplern.
Spezifikation
Typ Stützgestell mit niedrigem Profil
Beschreibung Haltegestell für Deepwell-Platten, 34 bis 46 mm hoch, für alle WPS-3000 Varianten
Zur Verwendung mit (Geräte) Deepwell-Platten für alle WPS-3000 LC Autosampler (nicht ACC)