Learn More
Thermo Scientific™ Mikro-Mikrotiterplatten für 96 Wells, Klarglas 1100μ l, rund, 7.45 mm x 38.5 mm
Effektive Abdichtung aller Mikrotiterplattenformate für minimale Evaporation und zum Schutz der Proben vor Kontamination und Verschütten. Der anwenderfreundliche, tragbare Applikator gewährleistet die konsistente und zuverlässige Abdichtung von Mikrotiterplatten, eine kürzere Trocknungszeit als herkömmliche Methoden und die Entfernung der meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten dank der 96-Well-Probenkonzentratoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-V103
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15142779
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die wirkungsvolle Versiegelung aller Mikrotiterplattenformate gewährleistet minimale Verdampfung und Schutz der Proben vor Kontamination und Verschütten. Der anwenderfreundliche, tragbare Applikator gewährleistet eine einheitliche und zuverlässige Versiegelung bei allen Mikrotiterplattenformaten und erfordert eine wesentlich kürzere Trocknungszeit als herkömmliche Methoden. Dank der 96-Well Probenkonzentratoren können die meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten entfernt werden.
Dichtungsband-ApplikatorMit dem anwenderfreundlichen, tragbaren Applikator für Thermo Scientific™ WebSeal Dichtungsbänder stellen Sie eine konsistente und zuverlässige Versiegelung bei allen Mikrotiterplattenformaten und allen Arten von Bändern sicher. Verpackt in Kartons mit zwei Stück.
ProbenkonzentratorenEntfernung der meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten. Thermo Scientific™ WebSeal Probenkonzentratoren sind einfach zu handhaben und zu warten und ermöglichen bei 96-Well Mikrotiterplatten eine schnelle und einfache Lösungsmittelverdampfung, sodass Sie deutlich weniger Zeit für das Trocknen als bei herkömmlichen Methoden wie Vakuumöfen und Zentrifugen einplanen müssen. Mit den Verdampfern können Laboratorien die Mikrotiterplatten-Probenvorbereitung beschleunigen und den Durchsatz deutlich erhöhen. Je nach gewünschtem Durchsatz haben Sie die Wahl zwischen dem manuell betriebenen MiniVap Konzentrator und dem programmierbaren, für die Verwendung mit Robotern vorbereiteten UltraVap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Mikrotiterplatte
Silikon, PTFE
700 μl
100
100/Pk.
6.5 mm
Fläschchen für 96-Well-Mikrotiterplatten, Klarglas, 700 μl, rund, 6.5 x 41.4 mm
100 Pk.
96-Well Microtiter Plate
96
Rund
96-Well-Mikrotiterplatten
41.4 mm
Sonderangebote
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.