Learn More
Welch™ Compact Aspiration/Filtration Vacuum Stations: Adapters
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Typ:
Adapter, 8-Kanal
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bleichmittelbeständige Ausführung für längere Betriebsdauer
- Kontinuierliche Überwachung der Vakuumhöhe mit Vakuum-Messuhr
- Angetrieben durch eine WOB-L Kolbenvakuumpumpe
Empfohlen zum Ansaugen von wässrigen und Bleichmittel-Lösungen, nicht geeignet für saure, basische oder organische Dämpfe und Gase
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Welch kompakte Ansaug-/Filtrations-Vakuumstation |
| Material | Edelstahl |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Typ | Adapter, 8-Kanal |