Learn More
Sartorius Gewichteset
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 200 g
1 g bis 10 kg
1 g bis 1 kg
1 mg bis 1 kg
Klassifikation:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
- Sätze mit Gewichten von 1 mg bis 10 kg
- Sätze Gewichte E2
- Bis zu 500 mg als Draht-Gewicht
- Material: Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
- Sätze Gewichte F1
- Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
- Material: Aluminium, Dichte 2,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte 1–5, Neusilber, Dichte 8,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte 10–500 mg, Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
- Sätze Gewichte M1
- Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
- Material: Aluminium, Dichte: 2,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte aus Neusilber 8,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte 10 bis 500 mg, verzinktes Messing
- Sätze Gewichte E2
- Verpackung der Gewichte: Bis 20 g in Kunststoffbox, 50 g und höher in Holzbox
- 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
- Gewichte-Satz für den Service, im Kunststoffkoffer
- DAkkS-Zertifikat beiliegend
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kalibriermasse |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Zertifikat |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 4.63 lb. |
| Klassifikation | OIML F1 |
| Material | Aluminium |
| Gewicht (metrisch) | 1 bis 200 g |
| Dichte | Aluminium 2,7 g/cm3, Neusilber: 8,7 g/cm3 8,0 g/cm3 |