Learn More
Brady™ Beschwerungsring
Artikelnummer. 11741935
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
63 cm-Kegel
89 cm-Kegel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11741935
Marke: Brady™ 077208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
  • Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Spezifikation
Produkttyp Gewichtsring
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Traffic Control
Zur Verwendung mit (Geräte) 89 cm-Kegel
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 254 mm
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 254 mm