Learn More
Eppendorf™ Wägegefäß
26.15 € - 31.50 €
Spezifikation
Typ | Wägeschale |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit dem Kalibriersatz |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10657714
|
Eppendorf™
3113808003 |
15 mm |
26.15 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10025833
|
Eppendorf™
3113807007 |
24 mm |
31.50 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Wägeschale | |
Zur Verwendung mit dem Kalibriersatz |