Learn More
Fisherbrand™ Wägepapier, Grad 908
Artikelnummer. p-8003198 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 in.)
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 in.)
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 11754576
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glattes Papier mit Satinoptik und hoher Nassfestigkeit.
  • Glattes Papier 45 g/m2
  • Mit Satin-Optik, Nassfestigkeit
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägung aller Arten von Substanzen wie Rübenmaische, Pulver und Flüssigkeiten
Abmessungen (L x B) 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 in.)
Länge (angloamerikanisch) 5,9 in.
Länge (metrisch) 150 mm
Material Papier
Breite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Produkttyp Wägepapier
Form Quadratisch