Learn More
Lenz Laborglasintrumente Wägeglas mit Normschliffstopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
70 mL
80 mL
Beschreibung
- Mit austauschbarem Normschliffstopfen
- Mit Beschriftungsschild, mit eingefräster Größenangabe (mm) und Fassungsvermögen (ml)
- Erhältlich in hoher oder niedriger Ausführung
- Stopfen:DURAN™ Flasche aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 30 mm |
Kapazität (metrisch) | 80 mL |
Material | Duran Glas |