Learn More
Macherey Nagel Wägeschiffchen, MN 808
Hergestellt aus einem speziellen, stickstofffreien Pergament.
Marke: Macherey Nagel 486001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Wägeschiffchen MN 808 werden aus einem speziellen, stickstofffreien Pergament hergestellt
- Zum Wiegen viskoser oder siruptiöser Substanzen
Spezifikation
Stickstofffreies Pergament | |
100/Packung | |
70 x 23 x 15 mm |