Learn More
Medicom WeePro Labo Sleeves
Click to view available options
One Size
Beschreibung
- New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
- Cleanroom apparel compatible from ISO class 4
- Sealed packaging by pair with an Easy Tear system
- Overpack by 25 pairs
- Apparel sterilized by gamma irradiation
Spezifikation
Größe | Universal |
Material | Microporous Fabric |
Farbe | White |
Sterilität | Sterile |
Einwegprodukt | Single-use |
Verschlusstyp | Elastic Ends |
Saumtyp | Bound |
Latexfrei | No |
Länge (angloamerikanisch) | 1.64 ft. |
Länge (metrisch) | 50 cm |