Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ 4 bis 20 %, Tris-Glycin, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Artikelnummer. 15466814
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
Menge:
10 Gele/Karton
2 Gele/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15466814
Marke: Invitrogen™ XP04202BOX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Invitrogen Novex Tris-Glycin Mini-Gele im WedgeWell-Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Bänder mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen.
Invitrogen Novex Tris-Glycin-Mini-Gele im WedgeWell Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Banden mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen. Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese basierende Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben und Laufpuffern ermöglichen.
Merkmale von Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format:
Verbesserte Haltbarkeit: Lagerung der Gele bis zu 7 Monate bei 4 °C
Diversität: Verwendung für native und denaturierende Proteinassays
Keilförmige Wells: leichtes Beladen von bis zu doppeltem Probenvolumen
Schnelle Laufbedingungen: schnelles Trennen Ihrer Proteine mit konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
Wählen Sie das richtige Gelformat für Ihre Experimente
Novex Tris-Glycin-Gele mit WedgeWell Format werden in einer Vielzahl fester Konzentrationen zwischen 6 und 18 % sowie als Gradienten in den Bereichen von 4 – 12 %, 4 – 20 %, 8 – 16 % und 10 – 20 % angeboten. Sie können aus unseren vielen Well-Formaten wählen, darunter 10-, 12- und 15 Well-Formate und verschiedene Packungsgrößen.
Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell Format enthalten kein SDS und können verwendet werden, um Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form zu verarbeiten. Für denaturierte Proteine empfehlen wir Novex Tris-Glycin-SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin-SDS-Laufpuffer (LC26755). Für native Proteine empfehlen wir die Verwendung von Novex nativem Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativem Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672).
Praktische Verwendung
Die Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format mit ihren innovativen keilförmigen Wells ermöglichen ein bis zu zweimal höheres Probenladevolumen als andere Gele von 1,0 mm Dicke. Die keilförmigen Wells haben auch größere Öffnungen, was die Probenbeladung erleichtert.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir Novex Tris-Glycin-Transferpuffer (LC3675), wenn der herkömmliche Nasstransfer mit dem Invitrogen Mini Blot-Modul erfolgt (B1000). Ein schneller halbtrockener Transfer kann mit dem Invitrogen Power Blotter bzw. ein schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Gelanteil (%) 4 bis 20%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin Plus
Empfohlene Anwendungen Denaturierend, nativ
Probenladevolumen Bis zu 45 µl
Trennbereich 20 bis 200 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 12-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Produktlinie Novex, WedgeWell
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Nasseis
Lagerungsbedingungen Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm